Hinokitiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0142-1G H0142-5G
TCIAH0142-1GEA 26 EUR
TCIAH0142-1G TCIAH0142-5G
Hinokitiol ≥99.0% (por GC)
Hinokitiol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00059582
Núm. CAS: 499-44-5
EINECS: 207-880-7
Índice Merck: 14,09390
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency