Histamine diphosphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine bis(phosphate), Histamine phosphate
H0147-1G
H0147-5G
H0147-25G
TCIAH0147-1GEA
24
EUR
TCIAH0147-1G
TCIAH0147-5G
TCIAH0147-25G
Histamine diphosphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Histamine diphosphate
Formula:
C₅H₉N₃·2H₃PO₄ Pto. de fusión: 133°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064316 Núm. CAS: 51-74-1 EINECS: 200-118-4 Índice Merck: 14,04719 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |