DL-Homocysteic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Amino-4-sulphobutanoic acid
H0158-1G
H0158-5G
TCIAH0158-1GEA
57
EUR
TCIAH0158-1G
TCIAH0158-5G
DL-Homocysteic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
DL-Homocysteic acid
Formula:
C₄H₉NO₅S |
Número MDL:
MFCD00007536 Núm. CAS: 504-33-6 EINECS: 207-991-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |