Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
H0221-25G
H0221-500G
TCIAH0221-25GEA
24
EUR
TCIAH0221-25G
TCIAH0221-500G
Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-4-hydroxybenzoate
Formula:
C₇H₆O₃ MW: 160.10 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016530 Núm. CAS: 114-63-6 EINECS: 204-051-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |