Ethyl 2-Hydroxybutyrate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
H0229-25G
H0229-5G
TCIAH0229-25GEA
715
EUR
TCIAH0229-25G
TCIAH0229-5G
Ethyl 2-Hydroxybutyrate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 167°C |
Número MDL:
MFCD00014407 Núm. CAS: 52089-54-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |