Hidroxietilcelulosa, 200-300 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C)
Proveedor: TCI
H0242-500G H0242-25G
TCIAH0242-500GEA 51 EUR
TCIAH0242-500G TCIAH0242-25G
Hidroxietilcelulosa, 200-300 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C)
2-Hydroxyethylcellulose
Número MDL: MFCD00072770
Núm. CAS: 9004-62-0
Índice Merck: 14,04673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Viscosity 200 to 300 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
Ignition residue (Sulfate) max. 14.0 %