N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-((2-((Carboxymethyl)(2-hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, EDTA-OH
H0243-25G H0243-500G H0243-100G
TCIAH0243-25GEA 19 EUR
TCIAH0243-25G TCIAH0243-500G TCIAH0243-100G
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₇
Número MDL: MFCD00004294
Núm. CAS: 150-39-0
EINECS: 205-759-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&vid=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency