Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
H0256-25ML H0256-500ML H0256-100ML
TCIAH0256-25MLEA 19 EUR
TCIAH0256-25ML TCIAH0256-500ML TCIAH0256-100ML
Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (por GC)
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00004457
Núm. CAS: 2110-78-3
EINECS: 218-301-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&vid=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %