Ácido 4-hidroxiisoftalico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyisophthalic acid
H0257-25G H0257-5G
TCIAH0257-25GEA 262 EUR
TCIAH0257-25G TCIAH0257-5G
Ácido 4-hidroxiisoftalico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-hidroxiisoftalico
Formula: C₈H₆O₅
MW: 182.13 g/mol
Pto. de fusión: 316
Número MDL: MFCD00010391
Núm. CAS: 636-46-4
EINECS: 211-258-0
Índice Merck: 14,04827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=479bf5a200c9c9e95620e44266f4ced847217872&vid=b06b14ee1f9c9580d3e7afc0e7ac13bd587324f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency