5-(Hidroximetil)-2-furaldehído ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with water
H0269-1G H0269-5G
TCIAH0269-1GEA 38 EUR
TCIAH0269-1G TCIAH0269-5G
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído ≥95.0% (por GC) estabilizado
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003234
Núm. CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Índice Merck: 14,04832
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Water 3.0 to 5.0 %