2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0271-25G
H0271-500G
TCIAH0271-25GEA
16
EUR
TCIAH0271-25G
TCIAH0271-500G
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol ≥99.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Formula:
C₄H₉NO₅ Pto. de fusión: 214°C |
Número MDL:
MFCD00007395 Núm. CAS: 126-11-4 EINECS: 204-769-5 Índice Merck: 14,09753 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |