7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Proveedor: TCI
Atención
H0273-25G H0273-500G
TCIAH0273-25GEA 45 EUR
TCIAH0273-25G TCIAH0273-500G
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₆N₄O
Pto. de fusión: 226°C
Número MDL: MFCD00005555
Núm. CAS: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency