4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0294-1G H0294-5G
TCIAH0294-1GEA 55 EUR
TCIAH0294-1G TCIAH0294-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002591
Núm. CAS: 156-39-8
EINECS: 205-852-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency