12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0308-25G H0308-500G
TCIAH0308-25GEA 18 EUR
TCIAH0308-25G TCIAH0308-500G
12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (por GC)
12-Hydroxystearic acid
Formula: C₁₈H₃₆O₃
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00004592
Núm. CAS: 106-14-9
EINECS: 203-366-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green flake
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C