3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Azoic Coupling Component 20, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid o-Anisidide, 3-Hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)-2-naphthamide, Naphthol AS-OL
H0317-25G H0317-500G
TCIAH0317-25GEA 16 EUR
TCIAH0317-25G TCIAH0317-500G
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Número MDL: MFCD00021630
Núm. CAS: 135-62-6
EINECS: 205-206-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C