3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Proveedor: TCI
H0318-25G H0318-500G
TCIAH0318-25GEA 16 EUR
TCIAH0318-25G TCIAH0318-500G
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Formula: C₂₁H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00043900
Núm. CAS: 132-68-3
EINECS: 205-075-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal