Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0343-25ML H0343-500ML
TCIAH0343-25MLEA 16 EUR
TCIAH0343-25ML TCIAH0343-500ML
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monohexyl ether
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: –45°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00045997
Núm. CAS: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %