Het anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0349-25G H0349-500G
TCIAH0349-25GEA 32 EUR
TCIAH0349-25G TCIAH0349-500G
Het anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Het anhydride
Formula: C₉H₂Cl₆O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080438
Núm. CAS: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Índice Merck: 14,02086
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity