Heptanoic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Enanthic Anhydride
H0353-25ML H0353-500ML
TCIAH0353-25MLEA 16 EUR
TCIAH0353-25ML TCIAH0353-500ML
Heptanoic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Heptanoic anhydride
Formula: C₁₄H₂₆O₃
MW: 242.36 g/mol
Pto. Ebullición: 260°C
Número MDL: MFCD00009536
Núm. CAS: 626-27-7
EINECS: 210-940-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %