2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methyl-N-2-ethanolaniline, 2-(Methyl(phenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaniline
H0359-25ML H0359-500ML
TCIAH0359-25MLEA 16 EUR
TCIAH0359-25ML TCIAH0359-500ML
2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 266°C
Número MDL: MFCD00020572
Núm. CAS: 93-90-3
EINECS: 202-285-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %