1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0361-25G H0361-5G
TCIAH0361-25GEA 299 EUR
TCIAH0361-25G TCIAH0361-5G
1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane
Formula: C₁₅H₃₀N₂O
MW: 254,42 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Número MDL: MFCD00023766
Núm. CAS: 14712-23-3
EINECS: 238-761-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1ab51bafeb65752eb7fdfde15b40693631f88cf&vid=2a126d8198e36e60bba8075313295a26f2c19213&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity