Heptyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diheptyl Sulphide
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 219 EUR
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Heptyl sulphide
Formula: C₁₄H₃₀S
Pto. Ebullición: 298°C
Pto. de fusión: –11°C
Número MDL: MFCD00027315
Núm. CAS: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %