Hydroxydicyclopentadiene (so called) ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 8(9)-Hydroxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3-ene
H0384-25ML H0384-500ML
TCIAH0384-25MLEA 16 EUR
TCIAH0384-25ML TCIAH0384-500ML
Hydroxydicyclopentadiene (so called) ≥90.0% (por GC)
Hydroxydicyclopentadiene
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00151152
Núm. CAS: 37275-49-3
EINECS: 253-436-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af330ad7228059143562841675f22d37a0a31158&vid=af330ad7228059143562841675f22d37a0a31158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %