Hidroxipropilcelulosa, 150-400 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Proveedor: TCI
H0386-25G H0386-500G
TCIAH0386-25GEA 21 EUR
TCIAH0386-25G TCIAH0386-500G
Hidroxipropilcelulosa, 150-400 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL: MFCD00132688
Núm. CAS: 9004-64-2
Índice Merck: 14,04841
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
Viscosity 150.0 to 400.0 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)