Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
DL-2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-hydroxybutanoate
H0387-25G
H0387-5G
TCIAH0387-25GEA
292
EUR
TCIAH0387-25G
TCIAH0387-5G
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate
Formula:
C₄H₈O₃ MW: 126.09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004565 Núm. CAS: 5094-24-6 EINECS: 225-812-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |