N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0391-25G H0391-5G
TCIAH0391-25GEA 588 EUR
TCIAH0391-25G TCIAH0391-5G
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine
Formula: C₅H₁₄N₂O
Pto. Ebullición: 149°C
Número MDL: MFCD00059848
Núm. CAS: 56344-32-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency