Hidroxietilcelulosa, 4500 - 6500 mPa.s (2% in H₂O, 25 °C)
Proveedor: TCI
H0392-500G H0392-25G
TCIAH0392-500GEA 58 EUR
TCIAH0392-500G TCIAH0392-25G
Hidroxietilcelulosa, 4500 - 6500 mPa.s (2% in H₂O, 25 °C)
2-Hydroxyethylcellulose
Número MDL: MFCD00072770
Núm. CAS: 9004-62-0
Índice Merck: 14,04673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 6.0 %
Viscosity 4,500 to 6,500 mPa-s (2 %, H2O, 25 deg-C)