Heparin sodium salt (from hog intestine)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Reviparin sodium
H0393-100MG H0393-1G
TCIAH0393-100MGEA 43 EUR
TCIAH0393-100MG TCIAH0393-1G
Heparin sodium salt (from hog intestine)
Heparin sodium salt
Número MDL: MFCD00081689
Núm. CAS: 9041-08-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen 1.3 to 2.5 %