Hidroxietilcelulosa, 800 - 1500 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C)
Proveedor: TCI
H0418-25G H0418-500G
TCIAH0418-25GEA 18 EUR
TCIAH0418-25G TCIAH0418-500G
Hidroxietilcelulosa, 800 - 1500 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C)
2-Hydroxyethylcellulose
Número MDL: MFCD00072770
Núm. CAS: 9004-62-0
Índice Merck: 14,04673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 16.0 %
Viscosity 800 to 1500 mPa-s (2%, H2O, 20deg-C)