Hexafluoroacetona trihidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perfluoroacetone trihydrate
H0425-25G
H0425-5G
TCIAH0425-25GEA
64
EUR
TCIAH0425-25G
TCIAH0425-5G
Hexafluoroacetona trihidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluoroacetona trihidrato
Formula:
C₃F₆O·3H₂O MW: 220.07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00149061 Núm. CAS: 34202-69-2 UN: 2552 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,04685 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 25.0 % |