3-Heptenoic acid ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0427-25ML H0427-5ML
TCIAH0427-25MLEA 224 EUR
TCIAH0427-25ML TCIAH0427-5ML
3-Heptenoic acid ≥90.0% (por GC)
3-Heptenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD00058999
Núm. CAS: 29901-85-7
EINECS: 249-943-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %