Itaconato de dimetilo 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 45.5 EUR
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Itaconato de dimetilo 97% estabilizado
Itaconato de dimetilo
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 208 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 34…39 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008446
Núm. CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone