Hidroxipropilcelulosa, 3-6 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Proveedor: TCI
H0473-25G
H0473-500G
TCIAH0473-25GEA
24
EUR
TCIAH0473-25G
TCIAH0473-500G
Hidroxipropilcelulosa, 3-6 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL:
MFCD00132688 Núm. CAS: 9004-64-2 Índice Merck: 14,04841 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Solubility in Water | almost transparency |
Viscosity | 3.0 to 6.0 mPa-s (2 %, H2O, 20deg-c) |
Drying loss | max. 5.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.5 % |