Hidroxipropilcelulosa, 6-10 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Proveedor: TCI
H0474-25G
H0474-500G
TCIAH0474-25GEA
25
EUR
TCIAH0474-25G
TCIAH0474-500G
Hidroxipropilcelulosa, 6-10 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL:
MFCD00132688 Núm. CAS: 9004-64-2 Índice Merck: 14,04841 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 5.0 % |
Viscosity | 6.0 to 10.0 mPa-s (2 wt%, H2O, 20 deg-C) |