Itaconato de dimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
L12652.22
L12652.36
L12652.22EA
51.8
EUR
L12652.22
L12652.36
Itaconato de dimetilo ≥97%
Itaconato de dimetilo
Purity: 97%
CAS No.: 617-52-7
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.16
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 33-39°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 386674
MDL No.: MFCD00008446
Formula:
C₇H₁₀O₄ MW: 158.15 g/mol Pto. Ebullición: 207…208 °C Pto. de fusión: 33…39 °C Densidad: 1.124 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008446 Núm. CAS: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |