4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0484-1G H0484-5G
TCIAH0484-1GEA 72 EUR
TCIAH0484-1G TCIAH0484-5G
4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophenyl hexanoate
Formula: C₁₂H₁₅NO₄
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056111
Núm. CAS: 956-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %