1,5-Hexadiino ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
H0485-1G H0485-5G
TCIAH0485-1GEA 228 EUR
TCIAH0485-1G TCIAH0485-5G
1,5-Hexadiino ≥95.0% (por GC) estabilizado
1,5-Hexadiino
Formula: C₆H₆
Pto. Ebullición: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014924
Núm. CAS: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&vid=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %