2-Hexyldecanoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0507-25ML H0507-500ML H0507-100ML
TCIAH0507-25MLEA 17 EUR
TCIAH0507-25ML TCIAH0507-500ML TCIAH0507-100ML
2-Hexyldecanoic acid ≥98.0% (por GC)
2-Hexyldecanoic acid
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Pto. de inflamación: 174°C
Número MDL: MFCD00059651
Núm. CAS: 25354-97-6
EINECS: 246-885-9
Índice Merck: 14,04709
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6332d76d61ea1cbcf1226813ad6e5f3bdfc11ba&vid=b6332d76d61ea1cbcf1226813ad6e5f3bdfc11ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %