5-Hidroxi-2-pentanona monomer + dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H0511-25ML H0511-250ML
TCIAH0511-25MLEA 30 EUR
TCIAH0511-25ML TCIAH0511-250ML
5-Hidroxi-2-pentanona monomer + dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
5-Hidroxi-2-pentanona
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00002961
Núm. CAS: 1071-73-4
EINECS: 213-994-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9029cb1117336296576925e279671c85c30d6283&vid=9029cb1117336296576925e279671c85c30d6283&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Oxime Formation) min. 96.0 %