4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Quinolyl)hydroxylamine 1'-Oxide
H0515-1G H0515-5G
TCIAH0515-1GEA 104 EUR
TCIAH0515-1G TCIAH0515-5G
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Pto. de fusión: 214°C
Número MDL: MFCD00059752
Núm. CAS: 4637-56-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %