Ethyl heptadecanoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl Margarate, Heptadecanoic Acid Ethyl Ester, Margaric Acid Ethyl Ester
H0526-25G H0526-5G
TCIAH0526-25GEA 225 EUR
TCIAH0526-25G TCIAH0526-5G
Ethyl heptadecanoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl heptadecanoate
Formula: C₁₉H₃₈O₂
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00026658
Núm. CAS: 14010-23-2
EINECS: 237-822-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %