N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide ≥99.0% (by titrimetric analysis) para síntesis de péptidos
Proveedor: TCI
Atención
H0528-25G H0528-250G
TCIAH0528-25GEA 33 EUR
TCIAH0528-25G TCIAH0528-250G
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide ≥99.0% (by titrimetric analysis) para síntesis de péptidos
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Formula: C₉H₉NO₃
Número MDL: MFCD00167583
Núm. CAS: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency