Hecogenin acetate ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0537-1G H0537-5G
TCIAH0537-1GEA 64 EUR
TCIAH0537-1G TCIAH0537-5G
Hecogenin acetate ≥90.0% (por GC)
Hecogenin acetate
Formula: C₂₉H₄₄O₅
Número MDL: MFCD00005088
Núm. CAS: 915-35-5
EINECS: 213-021-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=1, Dioxane)