Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate, 2-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Sodium Salt
H0538-1G
H0538-100MG
TCIAH0538-1GEA
516
EUR
TCIAH0538-1G
TCIAH0538-100MG
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (by HPLC)
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ MW: 234,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00056719 Núm. CAS: 77305-02-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 95.0 % |