4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Vanilpyruvic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
H0539-1G H0539-100MG
TCIAH0539-1GEA 357 EUR
TCIAH0539-1G TCIAH0539-100MG
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (by HPLC)
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Número MDL: MFCD00056707
Núm. CAS: 1081-71-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %