DL-4-Hydroxyphenyllactic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0542-1G
H0542-100MG
TCIAH0542-1GEA
409
EUR
TCIAH0542-1G
TCIAH0542-100MG
DL-4-Hydroxyphenyllactic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-4-Hydroxyphenyllactic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ |
Número MDL:
MFCD00010514 Núm. CAS: 306-23-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 6.0 % |