2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0559-25G H0559-500G
TCIAH0559-25GEA 17 EUR
TCIAH0559-25G TCIAH0559-500G
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol
Formula: C₁₇H₁₈ClN₃O
Número MDL: MFCD00059707
Núm. CAS: 3896-11-5
EINECS: 223-445-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency