2-Quinoxalinol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
H0591-25G
H0591-500G
H0591-100G
TCIAH0591-25GEA
21
EUR
TCIAH0591-25G
TCIAH0591-500G
TCIAH0591-100G
2-Quinoxalinol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Quinoxalinol
Formula:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006722 Núm. CAS: 1196-57-2 EINECS: 214-815-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot DMF | almost transparency |