2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-n-octanoic Acid, 2-Hydroxyoctanoic acid
H0592-25G
H0592-5G
TCIAH0592-25GEA
270
EUR
TCIAH0592-25G
TCIAH0592-5G
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-n-octanoic acid
Formula:
C₈H₁₆O₃ MW: 160.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014410 Núm. CAS: 617-73-2 EINECS: 210-524-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |