Hyaluronic acid sodium salt (from cockscomb)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium hyaluronate, Hyaluronic acid sodium, HA sodium salt
H0603-1G H0603-100MG
TCIAH0603-1GEA 223 EUR
TCIAH0603-1G TCIAH0603-100MG
Hyaluronic acid sodium salt (from cockscomb)
Hyaluronic acid sodium salt
Formula: (C₁₄H₂₁NaNO₁₁)n
Número MDL: MFCD00875848
Núm. CAS: 9067-32-7
Índice Merck: 14,04757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35b48cd8ece03c2766a73f269615c960040b50b5&vid=2b1781d3929f234cf257b6a4c25e2ebc70c1fa37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Molecular weight min. 350,000 (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 20 %